Phenylacetylchlorid 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B24987.0B B24987.22 B24987.36
B24987.0BEA 3040 DKK
B24987.0B B24987.22 B24987.36
Phenylacetylchlorid 98
Phenylacetylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 103-80-0 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5325 Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 742254 UN No.: 2577 MDL No.: MFCD00000729
Formel: C₈H₇ClO
Molekylvægt: 154.6 g/mol
Kogepunkt: 225 °C
Smeltepunkt: 91
Massefylde: 1.168
Flammepunkt: 102 °C (215 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000729
CAS-nummer: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
UN nummer: 2577
ADR: 8 II