Periodsyre 34% (w/w) in aqueous solution
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Orthoperiodsyre
B20172.22 B20172.36
B20172.22EA 656 DKK
B20172.22 B20172.36
Periodsyre 34% (w/w) in aqueous solution
Periodsyre
CAS No.: 10450-60-9 Molecular Formula: H5IO6 Formula Weight: 227.94 Merck Reference: 14,7171 UN No.: 3098 MDL No.: MFCD00011344
Formel: H₅IO₆
Molekylvægt: 227.94 g/mol
Smeltepunkt: 122
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011344
CAS-nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN nummer: 3098
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,7171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM