L(-)-Sorbose, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
L-(-)-Sorbose, (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one
567692-1
567692-250
567692-1EA
15340
DKK
567692-1
567692-250
L(-)-Sorbose, Millipore®
L(-)-Sorbose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molekylvægt: 180.16 g/mol Kogepunkt: 380 Smeltepunkt: 158…160 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151097 CAS-nummer: 87-79-6 EINECS: 201-771-8 Merck Index: 12,08874 |