2-Methylpentan (Isohexan, blanding af isomerer) 99+% for HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Methylpentane
45652.K2
45652.K7
45652.K2EA
939
DKK
45652.K2
45652.K7
2-Methylpentan (Isohexan, blanding af isomerer) 99+% for HPLC
2-Methylpentan (Isohexan, blanding af isomerer)
Purity: 99+%
CAS No.: 92112-69-1
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point:
Formel:
C₆H₁₄ Kogepunkt: 65…70 °C Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0,67 Flammepunkt: <–23 °C (–9 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009406 CAS-nummer: 92112-69-1 EINECS: 295-570-2 UN nummer: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |