Dithiodiglycol tech. 90%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Hydroxyethyl disulphide, 2,2'-Dithiobisethanol, 2,2'-Dithiodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl) disulphide
Purity: 90%
CAS No.: 1892-29-1
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.24
Flash Point:
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molekylvægt: 154.25 g/mol Kogepunkt: 158…163 °C (3.5 mmHg) Smeltepunkt: ∼ 25 °C Massefylde: 1.261 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002906 CAS-nummer: 1892-29-1 EINECS: 217-576-6 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |