Chloracetylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
147290010 147291000 147292500 147290025
ACRO147290010EA 805 DKK
ACRO147290010 ACRO147291000 ACRO147292500 ACRO147290025
Chloracetylchlorid 98%
Chloracetylchlorid
Formel: C₂H₂Cl₂O
Kogepunkt: 105 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –22 °C
Massefylde: 1,42 g/cm³
Flammepunkt: ≥ 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000725
CAS-nummer: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN nummer: 1752
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,02074
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %