Bortrichlorid 1 M in hexane, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
198921000 198928000
198921000.EA 692 DKK
198921000. 198928000.
Bortrichlorid 1 M in hexane, AcroSeal®
Bortrichlorid
Formel: BCl₃
Molekylvægt: 117.17 g/mol
Kogepunkt: 12.4
Smeltepunkt: -107
Massefylde: 0.738 g/cm³
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011313
CAS-nummer: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN nummer: 3286
ADR: 3 I
Merck Index: 12,01378
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M