Bortribromid 1 M in heptane, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
378191000 378198000
378191000.EA 679 DKK
378191000. 378198000.
Bortribromid 1 M in heptane, AcroSeal®
Bortribromid
Formel: BBr₃
Molekylvægt: 250.52 g/mol
Kogepunkt: 90 °C
Smeltepunkt: -46
Massefylde: 0.869 g/cm³
Flammepunkt: –1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011312
CAS-nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN nummer: 3384
ADR: 6.1
Merck Index: 13,01337
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to amber Solution
Strength 0.9 to 1.1 M