Ammoniakvand 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ammoniak
338818-100ML 338818-1L
338818-100MLEA 1010 DKK
338818-100ML 338818-1L
Ammoniakvand 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Ammoniakvand
Formel: NH₃
Molekylvægt: 35.05 g/mol
Kogepunkt: 32 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: –92 °C
Massefylde: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 30.2 %(V)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN nummer: 2672
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 0.01 %