6-Aminonicotinsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
202540050 202540250 202540010
ACRO202540050EA 827 DKK
ACRO202540050 ACRO202540250 ACRO202540010
6-Aminonicotinsyre 98%
6-Aminonicotinsyre
Formel: C₆H₆N₂O₂
Smeltepunkt: >300 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006326
CAS-nummer: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 13,00455
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %