4-iodphenylboronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
359480010 359480050 359480250
ACRO359480010EA 293 DKK
ACRO359480010 ACRO359480050 ACRO359480250
4-iodphenylboronsyre 97%
4-iodphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BIO₂
Molekylvægt: 247.83 g/mol
Smeltepunkt: 322…326 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01319014
CAS-nummer: 5122-99-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %