4-iodphenylboronsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
H51119.03 H51119.06 H51119.14
H51119.03EA 400 DKK
H51119.03 H51119.06 H51119.14
4-iodphenylboronsyre ≥97%
4-iodphenylboronsyre
Purity: 97% CAS No.: 5122-99-6 Molecular Formula: C6H6BIO2 Formula Weight: 247.83 MDL No.: MFCD02093073
Formel: C₆H₆BIO₂
Molekylvægt: 247.83 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01319014
CAS-nummer: 5122-99-6