(±)-γ-Octalacton 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
129400250 129401000
ACRO129400250EA 271 DKK
ACRO129400250 ACRO129401000
(±)-γ-Octalacton 98%
(±)-γ-Octalacton
Formel: C₈H₁₄O₂
Molekylvægt: 142.2 g/mol
Kogepunkt: 234
Massefylde: 0.98 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00005402
CAS-nummer: 104-50-7
EINECS: 203-208-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %