Piperidin-4-ol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Piperidinol, 4-Hydroxypiperidine
366510250 366511000
ACRO366510250EA 803 DKK
ACRO366510250 ACRO366511000
Piperidin-4-ol 99+%
Piperidin-4-ol
Formel: C₅H₁₁NO
Kogepunkt: 108…114 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 85…90 °C
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005999
CAS-nummer: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
UN nummer: 3263
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %