Piperidin-4-ol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Piperidinol, 4-Hydroxypiperidine
366510250
366511000
ACRO366510250EA
803
DKK
ACRO366510250
ACRO366511000
Piperidin-4-ol 99+%
Piperidin-4-ol
Formel:
C₅H₁₁NO Kogepunkt: 108…114 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: 85…90 °C Flammepunkt: 107 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005999 CAS-nummer: 5382-16-1 EINECS: 226-373-1 UN nummer: 3263 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 90 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |