4-Vinylphenylboronsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Dihydroxy(4-vinylphenyl)borane, (4-Vinylphenyl)metaboric acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid
359810010
359810050
ACRO359810010EA
324
DKK
ACRO359810010
ACRO359810050
4-Vinylphenylboronsyre 98%
4-Vinylphenylboronsyre
Formel:
C₈H₉BO₂ Molekylvægt: 147.97 g/mol Smeltepunkt: 190 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00239441 CAS-nummer: 2156-04-9 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |