3-Tolylboronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
344420010
344420050
ACRO344420010EA
259
DKK
ACRO344420010
ACRO344420050
3-Tolylboronsyre 97%
3-Tolylboronsyre
Formel:
C₇H₉BO₂ Molekylvægt: 135.96 g/mol Smeltepunkt: 160…162 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00040198 CAS-nummer: 17933-03-8 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to cream to beige Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 165 °C |
HPLC | ≥96.0 % |