3-iodphenylboronsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dihydroxy(3-iodophenyl)borane, (3-Iodophenyl)boronic acid, 3-Iodobenzeneboronic acid, (3-Iodophenyl)metaboric acid
H51112.03 H51112.06
H51112.03EA 331 DKK
H51112.03 H51112.06
3-iodphenylboronsyre ≥97%
3-iodphenylboronsyre
Purity: 97% CAS No.: 221037-98-5 Molecular Formula: C6H6BIO2 Formula Weight: 247.83 MDL No.: MFCD01319015
Formel: C₆H₆BIO₂
Molekylvægt: 247.83 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01319015
CAS-nummer: 221037-98-5