3-Aminophenylboronsyre monohydrat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dihydroxy(3-aminophenyl)borane monohydrate, 3-Aminobenzeneboronic acid monohydrate, 3-Aminobenzeneboronic acid, 3-Aminophenylboronic Acid Monohydrate, (3-Aminophenyl)metaboric acid monohydrate
352760010 352760050
ACRO352760010EA 441 DKK
ACRO352760010 ACRO352760050
3-Aminophenylboronsyre monohydrat 98%
3-Aminophenylboronsyre monohydrat
Formel: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Molekylvægt: 154.96 g/mol
Smeltepunkt: 94…97 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149554
CAS-nummer: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %