Ammoniumjern(III)citrat, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
83887.290EA 943 DKK
83887.290 83887.360
Ammoniumjern(III)citrat, TECHNICAL
Ammoniumjern(III)citrat
Formel: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013099
CAS-nummer: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (calculated as Fe) 14 - 16 %