2-Brom-4-hydroxybutansyrelacton ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
Purity: 97%
CAS No.: 5061-21-2
Molecular Formula: C4H5BrO2
Formula Weight: 164.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₄H₅BrO₂ Molekylvægt: 164.99 g/mol Kogepunkt: 137…139 °C (6 mmHg) Massefylde: 1.994 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00005387 CAS-nummer: 5061-21-2 EINECS: 225-764-4 |