2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L18161.06 L18161.03
L18161.06EA 5250 DKK
L18161.06 L18161.03
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsyre ≥97%
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsyre
Purity: 97% CAS No.: 153254-09-2 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 MDL No.: MFCD01631349
Formel: C₈H₅BF₆O₂
Molekylvægt: 257.93 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631349
CAS-nummer: 153254-09-2