2,2'-Thiodieddikesyre, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08625.0005 8.08625.0250 8.08625.1000
8.08625.0005EA 0 DKK
8.08625.0005 8.08625.0250 8.08625.1000
2,2'-Thiodieddikesyre, Sigma-Aldrich®
2,2'-Thiodieddikesyre
Formel: C₄H₆O₄S
Molekylvægt: 150.16 g/mol
Kogepunkt: 168 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 128…131 °C
Massefylde: 1.661 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004359
CAS-nummer: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09467
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 128-131°C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material