2,2'-Thiodieddikesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
A17880.14 A17880.22 A17880.36
A17880.14EA 310 DKK
A17880.14 A17880.22 A17880.36
2,2'-Thiodieddikesyre ≥98%
2,2'-Thiodieddikesyre
Purity: 98% CAS No.: 123-93-3 Molecular Formula: C4H6O4S Formula Weight: 150.15 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 1764392 Merck Reference: 14,9331 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004359
Formel: C₄H₆O₄S
Molekylvægt: 150.16 g/mol
Kogepunkt: 168 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 127…131 °C
Massefylde: 1.661 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004359
CAS-nummer: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09467