Anethol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: cis-Anethol, 1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
5131.1 5131.2
ROTH5131.1EA 0 DKK
ROTH5131.1 ROTH5131.2
Anethol
Anethol
Formel: C₁₀H₁₂O
Kogepunkt: 234,5 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1 g/cm³ (12 °C)
MDL Number: MFCD00009284
CAS-nummer: 104-46-1
EINECS: 203-205-5
Merck Index: 13,00647