4-Fluor-2-methylbenzylalkohol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H32364.03
H32364.06
H32364.03EA
756
DKK
H32364.03
H32364.06
4-Fluor-2-methylbenzylalkohol ≥99%
4-Fluor-2-methylbenzylalkohol
Purity: 99%
CAS No.: 80141-91-9
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
MDL No.: MFCD03701058
Formel:
C₈H₉FO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03701058 CAS-nummer: 80141-91-9 |