2-Fluor-4-methoxybenzylalkohol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32118.03 H32118.09
H32118.03EA 675 DKK
H32118.03 H32118.09
2-Fluor-4-methoxybenzylalkohol ≥97%
2-Fluor-4-methoxybenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 405-09-4 Molecular Formula: C8H9FO2 Formula Weight: 156.15 MDL No.: MFCD04116336
Formel: C₈H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116336
CAS-nummer: 405-09-4