Diethylen glycol monoethyl ether, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03127.2500 8.03127.9025
8.03127.2500EA 502 DKK
8.03127.2500 8.03127.9025
Diethylen glycol monoethyl ether, Sigma-Aldrich®
Diethylen glycol monoethyl ether
Formel: C₆H₁₄O₃
Kogepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002872
CAS-nummer: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -78 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4293 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 12.2 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 204 °C
Evaporation number 1200