Dichlorophen 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2'-Methylenbis(4-chlorphenol)
A12640.22 A12640.14 A12640.36
A12640.22EA 638 DKK
A12640.22 A12640.14 A12640.36
Dichlorophen 95%
Dichlorophen
Purity: 95% CAS No.: 97-23-4 Molecular Formula: C13H10Cl2O2 Formula Weight: 269.13 Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 1884514 Merck Reference: 14,3071 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002322
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
Molekylvægt: 269.13 g/mol
Kogepunkt: 389
Smeltepunkt: 172…176 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002322
CAS-nummer: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03096