4-Chlor-3,5-dimethylphenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Chlorxylenol
109061000 109065000 109060025
ACRO109061000EA 182 DKK
ACRO109061000 ACRO109065000 ACRO109060025
4-Chlor-3,5-dimethylphenol 99%
4-Chlor-3,5-dimethylphenol
Formel: C₈H₉ClO
Kogepunkt: 246 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 113…116 °C
Massefylde: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002324
CAS-nummer: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02194
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ