4-Amino-m-cresol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Hydroxy-2-methylaniline
163200500 163202500
ACRO163200500EA 342 DKK
ACRO163200500 ACRO163202500
4-Amino-m-cresol 99+%
4-Amino-m-cresol
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123.15 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 176…180 °C
MDL Number: MFCD00007871
CAS-nummer: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
GC ≥99.0 %