N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L13888.AE L13888.AP
L13888.AEEA 304 DKK
L13888.AE L13888.AP
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan 99%
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan
Purity: 99% CAS No.: 104-78-9 Molecular Formula: C7H18N2 Formula Weight: 130.23 Flash Point: 51°(124°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -60° Boiling Point: 168-171° Beilstein Reference: 741879 UN No.: 2684 MDL No.: MFCD00008218
Formel: C₇H₁₈N₂
Kogepunkt: 168…171 °C
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 0,826
Flammepunkt: 51 °C (124 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008218
CAS-nummer: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN nummer: 2684
ADR: 3,III