N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Diethylamino)propylamin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14100.0100 8.14100.1000 8.14100.9020
8.14100.0100EA 280 DKK
8.14100.0100 8.14100.1000 8.14100.9020
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan
Formel: C₇H₁₈N₂
Kogepunkt: 168…171 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 0,8283 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008218
CAS-nummer: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN nummer: 2684
ADR: 3 (8),III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -60 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 159.0 °C
Vapor Pressure 2.2 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.4413 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 11.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C