N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
114090010 114092500 114090025
ACRO114090010EA 587 DKK
ACRO114090010 ACRO114092500 ACRO114090025
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan 99+%
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan
Formel: C₇H₁₈N₂
Kogepunkt: 168…171 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 0,82 g/cm³
Flammepunkt: 53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008218
CAS-nummer: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN nummer: 2684
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4406 to 1.4426 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %