N,N-Diethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03215.0005 8.03215.0250 8.03215.9015
8.03215.0005EA 200 DKK
8.03215.0005 8.03215.0250 8.03215.9015
N,N-Diethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
Kogepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008176
CAS-nummer: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN nummer: 2685
ADR: 8 (3),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -70 °C
Molar Mass 116.21 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1013 hPa)
Flash Point 36 °C
Explosion Limit 0.7 - 8.4 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C