N,N-Diethylethylendiamin 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
150701000 150705000
ACRO150701000EA 329 DKK
ACRO150701000 ACRO150705000
N,N-Diethylethylendiamin 98+%
N,N-Diethylethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
Kogepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,82 g/cm³
Flammepunkt: 30 °C
MDL Number: MFCD00008176
CAS-nummer: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN nummer: 2685
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %