16-Hydroxypalmitinsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A17845.03 A17845.06
A17845.03EA 877 DKK
A17845.03 A17845.06
16-Hydroxypalmitinsyre 97%
16-Hydroxypalmitinsyre
Purity: 98% CAS No.: 506-13-8 Molecular Formula: C16H32O3 Formula Weight: 272.43 Melting Point: 98-100° Beilstein Reference: 1783998
Formel: C₁₆H₃₂O₃
Kogepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002750
CAS-nummer: 506-13-8
EINECS: 208-028-7