4-iod-2,5-xylenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Iodo-2,5-dimethylphenol, 2-Hydroxy-5-iodo-4-xylene, 5-Hydroxy-2-iodo-4-xylene, 2,5-Dimethyl-4-iodophenol
H50565.03 H50565.06
H50565.03EA 783 DKK
H50565.03 H50565.06
4-iod-2,5-xylenol ≥98%
4-iod-2,5-xylenol
Purity: 98% CAS No.: 114971-53-8 Molecular Formula: C8H9IO Formula Weight: 248.06 MDL No.: MFCD00219922
Formel: C₈H₉IO
Molekylvægt: 248.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00219922
CAS-nummer: 114971-53-8