Adipinsyredinitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B23122.AK B23122.AU
B23122.AKEA 425 DKK
B23122.AK B23122.AU
Adipinsyredinitril ≥98%
Adipinsyredinitril
Purity: 98% CAS No.: 111-69-3 Molecular Formula: NC(CH2)4CN Formula Weight: 108.14 Flash Point: 163°(325°F) Refractive Index: 1.4380 Odour: Odourless Melting Point: 2° Boiling Point: 295° Beilstein Reference: 1740005 UN No.: 2205 MDL No.: MFCD00001975
Formel: C₆H₈N₂
Kogepunkt: 295 °C
Smeltepunkt: 2 °C
Massefylde: 0,951
Flammepunkt: 163 °C (325 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001975
CAS-nummer: 111-69-3
EINECS: 203-896-3
UN nummer: 2205
ADR: 6.1,III