1,2-Propandiol, high purity
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
0575-1LEA
583
DKK
0575-1L
0575-4L
1,2-Propandiol, high purity
(±)-1,2-Propanediol
Formel:
CH₃CH(OH)CH₂OH Kogepunkt: 187,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –59 °C Massefylde: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 99 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064272 CAS-nummer: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Merck Index: 13,07947 |
|
Specifikationer Testresultater
Arsenic | ≤0.0003% |
Chloride | ≤0.007 % |
Heavy metals | ≤0.0005% |
Purity | ≥99.5% |
Residue on ignition | ≤0.01% |
Sulphate | ≤0.006% |
Water (KF) | ≤0.2% |