1,2-Octandiol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
L08031.09 L08031.18
L08031.09EA 443 DKK
L08031.09 L08031.18
1,2-Octandiol ≥97%
(±)-1,2-Octanediol
Purity: 97% CAS No.: 1117-86-8 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Flash Point: 138°(280°F) Melting Point: 28-34° Boiling Point: 131-133°/10mm Beilstein Reference: 1719619 MDL No.: MFCD00010738
Formel: C₈H₁₈O₂
Molekylvægt: 146.23 g/mol
Kogepunkt: 131…133 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 28…34 °C
Flammepunkt: 138 °C (280 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010738
CAS-nummer: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7