1,2-Octandiol 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
200140100 200140500
ACRO200140100EA 327 DKK
ACRO200140100 ACRO200140500
1,2-Octandiol 98+%
(±)-1,2-Octanediol
Formel: C₈H₁₈O₂
Molekylvægt: 146.23 g/mol
Kogepunkt: 243
Smeltepunkt: 28…31 °C
Flammepunkt: 138 °C
MDL Number: MFCD00010738
CAS-nummer: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %