Toluen-3,4-dithiol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
421180010 421180050
ACRO421180010EA 546 DKK
ACRO421180010 ACRO421180050
Toluen-3,4-dithiol 95%
Toluen-3,4-dithiol
Formel: C₇H₈S₂
Kogepunkt: 185 °C (84 mmHg)
Smeltepunkt: 27 °C
Massefylde: 1,18 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004844
CAS-nummer: 496-74-2
EINECS: 207-828-3
UN nummer: 2810
Merck Index: 12,09669
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥94 %