Triethylen glycol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4520.1 4520.2 4520.3
ROTH4520.1EA 0 DKK
ROTH4520.1 ROTH4520.2 ROTH4520.3
Triethylen glycol
Triethylen glycol
Formel: C₆H₁₄O₄
Kogepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002880
CAS-nummer: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 12,09802