2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
149370010 149370025 149370100
ACRO149370010EA 341 DKK
ACRO149370010 ACRO149370025 ACRO149370100
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 99%
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Formel: C₅H₁₂O₃
Molekylvægt: 120.15 g/mol
Kogepunkt: 194 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 1.01 g/cm³
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002871
CAS-nummer: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 12,06116
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA