(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18378.0025
8.18378.0010
8.18378.9025
8.18378.8000
8.18378.0025EA
822
DKK
8.18378.0025
8.18378.0010
8.18378.9025
8.18378.8000
(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen til syntese, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen
Formel:
C₁₀H₂₀O Massefylde: 0,855 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00063214 CAS-nummer: 7540-51-4 EINECS: 231-415-7 UN nummer: 3082 ADR: 9,III |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Molar Mass | 156.27 g/mol |
Boiling Point | 109 - 111 °C (13 hPa) |
Flash Point | 101 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.4562 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.855 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 240 °C |
Synonyms | (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, ß-Rhodinol |
Hill Formula | C10H20O |