(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-Citronellol, (-)-beta-Citronellol, (-)-β-Citronellol, (S)-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, beta-Rhodinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
27483-1ML-F 27483-5ML-F
27483-1ML-FEA 707 DKK
27483-1ML-F 27483-5ML-F
(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen, Supelco®
(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen
Formel: C₁₀H₂₀O
Molekylvægt: 156.27 g/mol
Massefylde: 0.855 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00063214
CAS-nummer: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7