(4-Chlorphenyl)acetylchlorid 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
123450050 123450250 123451000
ACRO123450050EA 244 DKK
ACRO123450050 ACRO123450250 ACRO123451000
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid 96%
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Kogepunkt: 85 °C (1 mmHg)
Massefylde: 1,292 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00037111
CAS-nummer: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %