Picrinsyre, gul, fluid
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
251049.1610 251049.1612
APPC251049.1610EA 1100 DKK
APPC251049.1610 APPC251049.1612
Picrinsyre, gul, fluid
Picrinsyre
Formel: C₆H₃N₃O₇
Kogepunkt: 100 °C (212 °F)
Massefylde: 1,006 kg/L
Opbevaringstemperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00007102
CAS-nummer: 88-89-1