Filter plates, 96-well, for aqueous filtration, AcroPrep™ Advance
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8119 8131 8031 8231 8127 8227 8151
738-0116EA 1920 DKK
738-0116 738-0119 518-0026 738-0130 738-0198 738-0199 738-0248
Filter plates, 96-well, for aqueous filtration, AcroPrep™ Advance
Mikroplader Filterplader
The AcroPrep™ Advance filter plate portfolio includes a variety of membrane types and pore sizes to provide the best possible performance for a wide range of sample preparation and high throughput screening applications. AcroPrep™ Advance filter plates are ideal for concentration, purification and desalting of proteins and peptides; bead and chromatography resin-based applications; gross fractionation and lysate clarification; and general filtration.
  • Effektiv partikler fjernes - en række membraner og pore størrelser der sikrer optimal behandling af partikle prøver
  • Godt geometri resulterer i hurtigere og mere ensartet filtrering over hele pladen
  • Udgangs tippens geometri giver direkte flow af prøver i modtager-pladen uden bekymring for krydskontaminering
  • Kompatibel til automatisering - fremstillet i overensstemmelse med SBS retningslinjer, så plader, der kan køres i manuel, semiautomated og automatiserede processer
  • Nem identifikation - giver mulighed for mærkning på den glatte overfladen og teksturerede vindue, samt giver nem brug orientering gennem hakket i A1 hjørnet
Applications for AcroPrep™ Advance filter plates for aqueous filtration include general sample preparation, gross fractionation, cell harvesting, and cell-based assays.