2-Bromthiazol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B1280-250G B1280-25G
TCIAB1280-250GEA 3280 DKK
TCIAB1280-250G TCIAB1280-25G
2-Bromthiazol ≥98.0% (by GC)
2-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
Kogepunkt: 171°C
Massefylde: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 63°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00005316
CAS-nummer: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d587f4fec2fd07f6fa94ef62290868c5122e9f77&vid=d587f4fec2fd07f6fa94ef62290868c5122e9f77&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %